Learn More
trans-4-(6,8-dibromoquinazolin-3(4H Clorhidrato de )-il)ciclohexanol, Mikromol™
Código de producto. 30049570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049570 25 mg 25 miligramos
17903446 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049570 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0005.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
trans-4-(6,8-dibromoquinazolin-3(4H Clorhidrato de )-il)ciclohexanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(6,8-Dibromoquinazolin-3(4H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride
CAS 2356152-56-0
Nombres de analitos o componentes trans-4-(6,8-Dibromoquinazolin-3(4H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H16 Br2 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo trans-4-(6,8-Dibromoquinazolin-3(4H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16Br2N2O.ClH/c15-10-5-9-7-18(8-17-14(9)13(16)6-10)11-1-3-12(19)4-2-11;/h5-6,8,11-12,19H,1-4,7H2;1H/t11-,12-;
SMILES Cl.O[C@@H]1CC[C@H](CC1)N2Cc3cc(Br)cc(Br)c3N=C2
Nombre IUPAC 4-(6,8-dibromo-4H-quinazolin-3-il)ciclohexan-1-ol;hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 424.56
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.9396 g/mol