Learn More
clorhidrato de trans-4-(6,8-dibromo-1,4-dihidroquinazolin-3(2H)-il)ciclohexanol, Mikromol™
Código de producto. 17433752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17433752 100 mg 100 miligramos
17991446 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17433752 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0005.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de trans-4-(6,8-dibromo-1,4-dihidroquinazolin-3(2H)-il)ciclohexanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride
CAS 15942-08-2
Nombres de analitos o componentes trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H18 Br2 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ambroxol Hydrochloride Imp. B (EP), Ambroxol Imp. B (EP), trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride, Ambroxol Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydro-3(2H)-quinazolinyl)cyclohexanol monohydrochloride, Ambroxol Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Ambroxol Impurity B as Hydrochloride, trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydro-3(2H)-quinazolinyl)cyclohexanol Hydrochloride, NA 873 Hydrochloride, Ambroxol EP Impurity B Hydrochloride, Ambroxol Cyclic Impurity Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18Br2N2O.ClH/c15-10-5-9-7-18(8-17-14(9)13(16)6-10)11-1-3-12(19)4-2-11;/h5-6,11-12,17,19H,1-4,7-8H2;1H/t11-,12-;
SMILES Cl.O[C@@H]1CC[C@H](CC1)N2CNc3c(Br)cc(Br)cc3C2
Nombre IUPAC 4-(6,8-dibromo-2,4-dihidro-1H-quinazolin-3-il)ciclohexan-1-ol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 426.57
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.9553 g/mol