Learn More
Clorhidrato de trans-4-(6,8-dibromo-1,4-dihidroquinazolin-3(2H)-il)ciclohexanol, LoGiCal
Código de producto. 30458592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458592 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458592 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0005.04
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride
CAS 15942-08-2
Nombres de analitos o componentes trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H18 Br2 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ambroxol Hydrochloride Imp. B (EP), Ambroxol Imp. B (EP), trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride, Ambroxol Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydro-3(2H)-quinazolinyl)cyclohexanol monohydrochloride, Ambroxol Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Ambroxol Impurity B as Hydrochloride, trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydro-3(2H)-quinazolinyl)cyclohexanol Hydrochloride, NA 873 Hydrochloride, Ambroxol EP Impurity B Hydrochloride, Ambroxol Cyclic Impurity Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18Br2N2O.ClH/c15-10-5-9-7-18(8-17-14(9)13(16)6-10)11-1-3-12(19)4-2-11;/h5-6,11-12,17,19H,1-4,7-8H2;1H/t11-,12-;
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.O[C@@H]1CC[C@H](CC1)N2CNc3c(Br)cc(Br)cc3C2
Nombre IUPAC 4-(6,8-dibromo-2,4-dihidro-1H-quinazolin-3-il)ciclohexan-1-ol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 426.57
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.9553 g/mol