Learn More
trans-4,5-dicloro-4,5-dimetil-1,3-dioxolan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4,5-Dichloro-4,5-dimethyl-1,3-dioxolan-2-one |
| CAS | 116857-05-7 |
| Fórmula molecular | C5H6Cl2O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6Cl2O3/c1-4(6)5(2,7)10-3(8)9-4/h1-2H3 |
| SMILES | ClC1(C)C(Cl)(C)OC(O1)=O |
| Nombre IUPAC | 4,5-dicloro-4,5-dimetil-1,3-dioxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 185.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.9694 |