Learn More
Ácido trans-4-(4-n-pentilciclohexil)benzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473838 1 g 1 g
15483838 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57351.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65355-30-8 | C18H26O2 | 274.404 g/mol
It has been used for intermediate of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha utilizado como intermedio de cristales líquidos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65355-30-8
Fórmula molecular C18H26O2
Peso molecular (g/mol) 274.404
Número MDL MFCD06208360
Clave InChI YXKKMVGGPRVHIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-pentylcyclohexyl benzoic acid, 4-trans-4-n-pentylcyclohexyl benzoic acid, 4-trans-4-pentylcyclohexyl benzoic acid, 4-1s,4r-4-pentylcyclohexyl benzoic acid, 4-pentyl-cyclohexyl benzoic acid, 4-pentyl cyclohexyl benzoic acid, yxkkmvggprvhil-shtzxodssa-n, 4-4-pentyl-cyclohexyl-benzoic acid, 4-trans-4-amylcyclohexyl benzoic acid
PubChem CID 3104716
Nombre IUPAC ácido 4-(4-pentilciclohexil)benzoico
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(4-n-Pentylcyclohexyl)benzoic acid
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.4
Porcentaje de pureza 99%