Learn More
Ácido trans-4-(4-clorofenil)ciclohexanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30356091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356091 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30356091 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3794551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 49708-81-8
Fórmula molecular C13 H15 Cl O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(4-chlorophenyl)-, trans-, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(p-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15ClO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h5-9,11H,1-4H2,(H,15,16)/t9-,11-
SMILES OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC Ácido 4-(4-clorofenil)ciclohexano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 238.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0761