Learn More
Ácido trans-4-(4-clorofenil)ciclohexanocarboxílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 49708-81-8 |
| Fórmula molecular | C13 H15 Cl O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(4-chlorophenyl)-, trans-, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(p-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15ClO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h5-9,11H,1-4H2,(H,15,16)/t9-,11- |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(4-clorofenil)ciclohexano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 238.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0761 |