Learn More
Ácido trans-4-(4-clorofenil)ciclohexano-1-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428915 25 g 25 g
15418915 5 g 5 g
15438915 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428915 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34384.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 49708-81-8 | C13H15ClO2 | 238.711 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49708-81-8
Fórmula molecular C13H15ClO2
Peso molecular (g/mol) 238.711
Número MDL MFCD06797626
Clave InChI NXXDIEYTMQYWJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, e-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4'-chlorophenyl cyclohexancarboxylic acid, cis-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, atovaquone related compound 1, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl-, trans, 1r,4r-4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl
PubChem CID 2735792
Nombre IUPAC Ácido 4-(4-clorofenil)ciclohexano-1-carboxílico
SMILES C1CC(CCC1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Punto de fusión 249°C to 254°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.71
Porcentaje de pureza 98%