Learn More
trans-4-[4-(4-n-Pentilciclohexil)fenil]benzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Se utiliza como un intermedio de cristales líquidos dispersos por polímeros (PDLC), que son una clase relativamente nueva de materiales. Tienen posibles aplicaciones que van desde ventanas conmutables hasta pantallas de proyección. Estos materiales, que son simplemente una aplicación combinada de polímeros y cristales líquidos, son el centro de la gran investigación del sector de las pantallas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4-[4-(4-n-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile |
| Punto de fusión | 95°C to 97°C |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.5 |
| Porcentaje de pureza | 99% |