Learn More
trans-4-[4-(4-n-Pentilciclohexil)fenil]benzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15402946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15402946 1 g 1 g
15412946 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15402946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56850.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como un intermedio de cristales líquidos dispersos por polímeros (PDLC), que son una clase relativamente nueva de materiales. Tienen posibles aplicaciones que van desde ventanas conmutables hasta pantallas de proyección. Estos materiales, que son simplemente una aplicación combinada de polímeros y cristales líquidos, son el centro de la gran investigación del sector de las pantallas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68065-81-6
Fórmula molecular C24H29N
Peso molecular (g/mol) 331.503
Número MDL MFCD01076317
Clave InChI QKEBUASRTJNJJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, trans-4'-4-pentylcyclohexyl-4-biphenylcarbonitrile, trans-4-4-pentylcyclohexyl-4'-cyanobiphenyl, 4-trans-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl-4'-carbonitrile, 4-4-4-pentylcyclohexyl phenyl benzonitrile, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 4-cyano-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4'-trans-4-amylcyclohexyl biphenyl-4-carbonitrile, trans-4'-4-pentylcyclohexyl 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile
PubChem CID 106491
Nombre IUPAC 4-[4-(4-pentilciclohexil)fenil]benzonitrilo
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material trans-4-[4-(4-n-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile
Punto de fusión 95°C to 97°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.5
Porcentaje de pureza 99%