Learn More
(-)-trans-4-[4-(4'-Fluorofenil)-3-piperidinilmetoxi]-2-metoxifenol(metabolito de la paroxetina), TRC
Código de producto. 30397694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397694 5 mg
30406445 10 mg
30407908 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397694 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5957405MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112058-90-9
Fórmula molecular C19 H22 F N O3
Peso molecular (g/mol) 331.38
Sinónimo 4-[[(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-3-piperidinyl]methoxy]-2-methoxyphenol, (3S-trans)-4-[[4-(4-Fluorophenyl)-3-piperidinyl]methoxy]-2-methoxyphenol, BRL 36610A
Nombre IUPAC 4-[[(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)piperidina-3-il]metaxi]-2-metoxifenol
SMILES COc1cc(OC[C@@H]2CNCC[C@H]2c3ccc(F)cc3)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-trans-4-(4-(4'-Fluorophenyl)-3-piperidinylmethoxy)-2-methoxyphenol (Paroxetine metabolite)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22FNO3/c1-23-19-10-16(6-7-18(19)22)24-12-14-11-21-9-8-17(14)13-2-4-15(20)5-3-13/h2-7,10,14,17,21-22H,8-9,11-12H2,1H3/t14-,17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1584