Learn More
Éster metílico del ácido trans-4-(2-propinil)ciclohexanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30419527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419527 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30419527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83837010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(2-Propynyl)cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 250682-81-6
Fórmula molecular C11H16O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo trans-4-(2-Propyn-1-yl)-cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16O2/c1-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13-2/h1,9-10H,4-8H2,2H3
SMILES COC(=O)C1CCC(CC#C)CC1
Nombre IUPAC 4-prop-2-inilciclohexano-1-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 180.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.115