Learn More
Éster metílico del ácido trans-4-(2-propinil)ciclohexanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4-(2-Propynyl)cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 250682-81-6 |
| Fórmula molecular | C11H16O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | trans-4-(2-Propyn-1-yl)-cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O2/c1-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13-2/h1,9-10H,4-8H2,2H3 |
| SMILES | COC(=O)C1CCC(CC#C)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-prop-2-inilciclohexano-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 180.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.115 |