Learn More
trans-4-[[(2-Amino-5-bromofenil)metil]amino]-ciclohexanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | trans-4-[((2-Amino-5-bromophenyl)methyl)amino]-cyclohexanol |
| Nombres de analitos o componentes | trans-4-[((2-Amino-5-bromophenyl)methyl)amino]-cyclohexanol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19BrN2O/c14-10-1-6-13(15)9(7-10)8-16-11-2-4-12(17)5-3-11/h1,6-7,11-12,16-17H,2-5,8,15H2/t11-,12- |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| Industry Type | Medicina legal |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.0681 |