Learn More
trans-4-[[(2-Amino-5-bromofenil)metil]amino]-ciclohexanol, TRC
Código de producto. 30005849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005849 500 mg 500 miligramos
30010781 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005849 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA601985500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101900-43-0
Fórmula molecular C13 H19 Br N2 O
Peso molecular (g/mol) 299.21
Sinónimo trans-4-[[(2-amino-5-bromophenyl)methyl]amino]cyclohexanol, Ambroxol Monobromine
Nombre IUPAC 4-[(2-amino-5-bromofenilo)metilamino]ciclohexan-1-ol
SMILES Nc1ccc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-[((2-Amino-5-bromophenyl)methyl)amino]-cyclohexanol
Nombres de analitos o componentes trans-4-[((2-Amino-5-bromophenyl)methyl)amino]-cyclohexanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19BrN2O/c14-10-1-6-13(15)9(7-10)8-16-11-2-4-12(17)5-3-11/h1,6-7,11-12,16-17H,2-5,8,15H2/t11-,12-
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.0681