Learn More
trans-4-[[(2-Amino-3,5-dibromofenil)metileno]amino]ciclohexanol (Impureza Ambroxol C), TRC
Código de producto. 30132432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132432 500 mg 500 miligramos
30007861 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132432 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA604605500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50910-53-7
Fórmula molecular C13 H16 Br2 N2 O
Peso molecular (g/mol) 376.09
Sinónimo trans-4-[[(E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden]amino]cyclohexanol, Ambroxol Hydrochloride Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 4-[(E)-(2-amino-3,5-dibromofenil)metilideneamino]ciclohexan-1-ol
SMILES Nc1c(Br)cc(Br)cc1\C=N\[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-[((E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden)amino]cyclohexanol
Nombres de analitos o componentes trans-4-[((E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden)amino]cyclohexanol
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16Br2N2O/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10/h5-7,10-11,18H,1-4,16H2/b17-7+/t10-,11-
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.9629
Porcentaje de pureza >95%