Learn More
trans-4-[2-[4-(2,3-Diclorofenil)piperazin-1-il]etil]ciclohexanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4-[2-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]ethyl]cyclohexanamine |
| CAS | 791778-53-5 |
| Fórmula molecular | C18H27Cl2N3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Cariprazine Impurity 1, Cari-8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H27Cl2N3/c19-16-2-1-3-17(18(16)20)23-12-10-22(11-13-23)9-8-14-4-6-15(21)7-5-14/h1-3,14-15H,4-13,21H2 |
| SMILES | N[C@@H]1CC[C@@H](CCN2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3Cl)CC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 356.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.1582 |