Learn More
clorhidrato de trans-3-fenilalilamina (clorhidrato de cinamilamina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de trans-3-fenilalilamina (clorhidrato de cinamilamina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cinnamylamine Hydrochloride |
| CAS | 5586-89-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Cinnamylamine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H11 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-Phenyl-2-Propen-1-amine Hydrochloride (1:1), 2-Propen-1-amine, 3-phenyl-, hydrochloride (9CI), Cinnamylamine, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), trans-3-phenylallylamine hydrochloride, Tranylcypromine Related Compound B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H,8,10H2;1H/b7-4+; |
| SMILES | Cl.NC\C=C\c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-fenilprop-2-en-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |