Learn More
trans-3-nonen-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-3-Nonen-2-one |
| CAS | 18402-83-0 |
| Fórmula molecular | C9 H16 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (3E)-3-Nonen-2-one, (E)-3-Nonen-2-one, (3E)-Non-3-en-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+ |
| SMILES | CCCCC\C=C\C(=O)C |
| Nombre IUPAC | (E)-No-3-en-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 140.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.1201 |