Learn More
trans-3-hidroxiestilbeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-3-Hydroxystilbene |
| CAS | 76425-88-2 |
| Fórmula molecular | C14 H12 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O/c15-14-8-4-7-13(11-14)10-9-12-5-2-1-3-6-12/h1-11,15H/b10-9+ |
| SMILES | Oc1cccc(\C=C\c2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-[(E)-2-feniletenil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 196.244 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.089 |