Learn More
Ácido trans-3-hidroxicinámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11451788 50 g 50 g
11441788 10 g 10 g
11329479 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14466.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 14755-02-3 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14755-02-3
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00004390
Clave InChI KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo 3-hydroxycinnamic acid, 3-coumaric acid, m-coumaric acid, m-hydroxycinnamic acid, 3-3-hydroxyphenyl acrylic acid, e-3-3-hydroxyphenyl acrylic acid, trans-3-hydroxycinnamic acid, trans-3-hydroxycinnamate, cinnamic acid, m-hydroxy, 2e-3-3-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 637541
ChEBI CHEBI:32357
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(3-hidroxifenil)prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-Hydroxycinnamic acid
Punto de fusión 192°C to 196°C
Cantidad 50 g
Beilstein 2690254
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 99%