Learn More
trans-3'-Perclorato de cotinina hidroxi, TRC
Código de producto. 30400054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400054 100 mg
30393961 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30400054 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH924600100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126874-95-1
Fórmula molecular C10H12N2O2 . HClO4
Peso molecular (g/mol) 292.67
Sinónimo (3R,5S)-3-Hydroxy-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone Perchlorate, (3R-trans)-3-Hydroxy-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone Monoperchlorate (Salt)
Nombre IUPAC (3R,5S)-3-hidroxi-1-metil-5-piridina-3-ilpirrolidina-2-uno; Ácido perclórico
SMILES CN1[C@@H](C[C@@H](O)C1=O)c2cccnc2.OCl(=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3'-Hydroxy Cotinine Perchlorate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O2.ClHO4/c1-12-8(5-9(13)10(12)14)7-3-2-4-11-6-7;2-1(3,4)5/h2-4,6,8-9,13H,5H2,1H3;(H,2,3,4,5)/t8-,9+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0462