Learn More
trans-3'-Hidroxi Cotinina-d3 (Mezclas Racémicas), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-3'-Hydroxycotinine-D3 |
| CAS | 159956-78-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 2H3 H9 N2 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-Pyrrolidinone, 3-hydroxy-1-(methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-, trans- (9CI), 2-Pyrrolidinone, 3-hydroxy-1-(methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-, trans-(±)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O2/c1-12-8(5-9(13)10(12)14)7-3-2-4-11-6-7/h2-4,6,8-9,13H,5H2,1H3/t8-,9+/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1[C@@H](C[C@@H](O)C1=O)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | (3R,5S)-3-hidroxi-5-piridin-3-il-1-(trideuteriometil)pirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 195.23 |
| Mostrar más |