Learn More
Ácido trans-3-Hexenedioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-3-Hexenedioic Acid |
| CAS | 4436-74-2 |
| Fórmula molecular | C6H8O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Hexenedioic Acid, beta-Hydromuconic Acid, 2-Butene-1,4-dicarboxylic Acid, Dihydromuconic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-2H,3-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1+ |
| SMILES | OC(=O)C\C=C\CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | (E)-hex-3-ácido enedioico |
| Peso molecular (g/mol) | 144.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0423 |