Learn More
trans-3-Hexen-1-ol, TRC
Código de producto. 30404472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404472 250 mg
30399489 1 g
30392443 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404472 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH185260250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-97-2
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Sinónimo (E)-3-Hexen-1-ol, trans-3-Hexen-1-ol, (3E)-3-Hexen-1-ol, (3E)-Hex-3-en-1-ol, (E)-3-Hexen-1-ol, (E)-3-Hexenol, trans-1-Hydroxy-3-hexene, (3E)-Hexenol, trans-3-Hexenol
Nombre IUPAC (E)-hex-3-en-1-ol
SMILES CC\C=C\CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-Hexen-1-ol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0888