Learn More
trans-3-Hexen-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348495 5 g 5 g
11358495 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348495 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10541.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 928-97-2 | C6H12O | 100.161 g/mol
trans-3-Hexen-1-ol stimulates the antennae of male H. cunea moths. It is also used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trans-3-hexen-1-ol estimula las antenas de las polillas H. cunea macho. También se utiliza como intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-97-2
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL MFCD00002960
Clave InChI UFLHIIWVXFIJGU-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo trans-3-hexen-1-ol, e-hex-3-en-1-ol, e-3-hexen-1-ol, trans-3-hexenol, 3-hexen-1-ol, 3e-hex-3-en-1-ol, 3-hexen-1-ol, e, trans-hex-3-en-1-ol, unii-4e0nfr5b3u, 3e-hexen-1-ol
PubChem CID 5284503
Nombre IUPAC (E)-hex-3-en-1-ol
SMILES CCC=CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-Hexen-1-ol
Densidad 0.845
Punto de ebullición 60°C to 61°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.439
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1719713
Índice Merck 14,4700
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 97%