Learn More
Ácido trans-3-furanacrílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-3-Furanacrylic Acid |
| CAS | 81311-95-7 |
| Fórmula molecular | C7H6O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2E)-3-(3-Furanyl)-2-propenoic Acid, (E)-beta-(3-Furyl)acrylic Acid, (E)-3-(3-Furanyl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(Furan-3-yl)acrylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O3/c8-7(9)2-1-6-3-4-10-5-6/h1-5H,(H,8,9)/b2-1+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1cocc1 |
| Nombre IUPAC | ácido (E)-3-(furan-3-il)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 138.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0317 |