Learn More
Radical trans-3-formil-4-metoxicarbonil-2,2,5,5-tetrametilpirrolidin-1-iloxilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-3-Formyl-4-methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolid |
| CAS | 229621-04-9 |
| Fórmula molecular | C11 H18 N O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18NO4/c1-10(2)7(6-13)8(9(14)16-5)11(3,4)12(10)15/h6-8H,1-5H3/t7-,8+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1[C@@H](C=O)C(C)(C)N([O])C1(C)C |
| Nombre IUPAC | metil (3R,4R)-4-formil-1-λ ^{1}-oxidanil-2,2,5,5-tetrametilpirrolidin-3-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 228.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.1236 |