Learn More
Ácido trans-3-fluorocinámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485746 100 g 100 g
11465746 5 g 5 g
11475746 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20818.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20595-30-6 | C9H7FO2 | 166.151 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20595-30-6
Fórmula molecular C9H7FO2
Peso molecular (g/mol) 166.151
Número MDL MFCD00004383
Clave InChI RTSIUKMGSDOSTI-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo 3-fluorocinnamic acid, 3-3-fluorophenyl acrylic acid, trans-3-fluorocinnamic acid, 2e-3-3-fluorophenyl prop-2-enoic acid, e-3-3-fluorophenyl acrylic acid, m-fluorocinnamic acid, trans 3-fluorocinnamic acid, 3-3-fluoro-phenyl-acrylic acid, trans-m-fluorocinnamic, e-3-3-fluorophenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 1551219
Nombre IUPAC Ácido (E)-3-(3-fluorofenil)prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-Fluorocinnamic acid
Punto de fusión 165°C to 168°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 1365172
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.15
Porcentaje de pureza 98%