Learn More
Clorhidrato de trans-3-cianociclohexilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15419388 1 g 1 g
15408026 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62938.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 920966-30-9 | C7H13ClN2 | 160.645 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 920966-30-9
Fórmula molecular C7H13ClN2
Peso molecular (g/mol) 160.645
Número MDL MFCD22548413
Clave InChI ZBUXGIYHCTWUTA-ZJLYAJKPSA-N
Sinónimo trans-3-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride
PubChem CID 67278607
Nombre IUPAC (1R,3R)-3-aminociclohexano-1-carbonitrilo; clorhidrato
SMILES C1CC(CC(C1)N)C#N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.64
Porcentaje de pureza 97%