Learn More
Ácido trans-3-cloroacrílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463920 250 mg 250 miligramos
11432947 1 g 1 g
11442947 5 g 5 g
11452947 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11463920 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15527.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2345-61-1 | C3H3ClO2 | 106.505 g/mol
trans-3-Chloroacrylic acid is a chlorinated carboxylic acid for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
el ácido trans-3-cloroacrílico es un ácido carboxílico clorado para la investigación proteómica.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
almacénese a 4 °C lejos de agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2345-61-1
Fórmula molecular C3H3ClO2
Número MDL MFCD00064237
Clave InChI MHMUCYJKZUZMNJ-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo trans-3-chloroacrylic acid, e-3-chloroacrylic acid, 3-chloroacrylic acid, 3-chloroprop-2-enoic acid, acrylic acid, 3-chloro-, trans, acrylic acid, 3-chloro-, e, trans-3-chloropropenoic acid, trans-beta-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, e, ccris 3546
PubChem CID 638124
Nombre IUPAC Ácido (E)-3-cloroprop-2-enoico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-Chloroacrylic acid
Punto de fusión 81°C to 85°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Beilstein 1720279
Información de solubilidad Soluble in water.
SMILES C(=CCl)C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 106.505
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.51
Porcentaje de pureza 99%