Learn More
trans-3-Cloro-beta-nitroestireno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471079 1 g 1 g
15481079 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15471079 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64053.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37888-03-2 | C8H6ClNO2 | 183.591 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37888-03-2
Fórmula molecular C8H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 183.591
Número MDL MFCD00175518
Clave InChI GXQRAWTWDNHGBS-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo 1-chloro-3-2-nitrovinyl benzene, e-1-chloro-3-2-nitrovinyl benzene, 1-3-chlorophenyl-2-nitroethene, trans-3-chloro-beta-nitrostyrene, beta-nitro-3-chlorostyrene, trans-1-chloro-3-2-nitro-vinyl-benzene, 1-chloro-3-e-2-nitrovinyl benzene, trans-1-3-chlorophenyl-2-nitroethene, cyto9f2, trans-3-chloro-, a-nitrostyrene
PubChem CID 5702314
Nombre IUPAC 1-cloro-3-[(E)-2-nitroetenil]benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=C[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-Chloro-beta-nitrostyrene
Punto de fusión 48°C to 52°C
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Beilstein 2087804
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.59
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo