Learn More
(+/-)-trans-3-bromotetrahidro-2-(2-propiniloxi)-furano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-trans-3-Bromotetrahydro-2-(2-propynyloxy)-furan |
| CAS | 109789-15-3 |
| Fórmula molecular | C7 H9 Br O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Furan, 3-bromotetrahydro-2-(2-propyn-1-yloxy)-, (2R,3S)-rel-, Furan, 3-bromotetrahydro-2-(2-propynyloxy)-, (2R,3S)-rel- (9CI), Furan, 3-bromotetrahydro-2-(2-propynyloxy)-, trans-, rel-(2R,3S)-3-Bromotetrahydro-2-(2-propyn-1-yloxy)furan, (±)-trans-3-Bromotetrahydro-2-(2-propynyloxy)furan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9BrO2/c1-2-4-9-7-6(8)3-5-10-7/h1,6-7H,3-5H2/t6-,7-/m0/s1 |
| SMILES | Br[C@H]1CCO[C@@H]1OCC#C |
| Nombre IUPAC | (2R,3S)-3-bromo-2-prop-2-inoxioxolano |
| Peso molecular (g/mol) | 205.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.9786 |