Learn More
Ácido trans-3-bromocinámico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498676 5 g 5 g
11408686 25 g 25 g
11418686 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16035.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14473-91-7 | C9H7BrO2 | 227.06 g/mol
trans-3-Bromocinnamic acid is used as organic synthesis of raw materials, fine chemicals, pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
el ácido trans-3-bromocinámico se utiliza como síntesis orgánica de materias primas, productos químicos finos, productos intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
mantenga el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14473-91-7
Fórmula molecular C9H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 227.06
Número MDL MFCD00004382
Clave InChI YEMUSDCFQUBPAL-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo 3-bromocinnamic acid, 3-3-bromophenyl acrylic acid, m-bromocinnamic acid, trans-3-bromocinnamic acid, cinnamic acid, m-bromo, bw a800u, e-3-3-bromophenyl acrylic acid, 3-3-bromophenyl-2-propenoic acid, 2e-3-3-bromophenyl acrylic acid, bromocinnamic acid,3
PubChem CID 776461
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(3-bromofenil)prop-2-enoico
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-Bromocinnamic acid
Punto de fusión 178°C to 182°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2084230
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.06
Porcentaje de pureza ≥98%