Learn More
Ácido trans-3-(Boc-amino) ciclohexanecarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468748 1 g 1 g
15407166 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62207.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 218772-92-0 | Molecular Formula: C12H21NO4 | Molecular Weight: 243.30 g/mol
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride used as a intermediate in pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 2-Bromo-4-fluorobenzilamina se utiliza como intermediario en la investigación farmacéutica y química.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 218772-92-0
Fórmula molecular C12H21NO4
Peso molecular (g/mol) 243.30
Número MDL MFCD03788640,MFCD24395695
Clave InChI JSGHMGKJNZTKGF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo trans-3-tert-butoxycarbonylaminocyclohexanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 1r,3r-rel, trans-3-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, boc-trans-3-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-3-boc-amino-cyclohexanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonylaminocyclohexane-carboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 24720881
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Nombre IUPAC ácido 3-{[(tert-butoxi)carbonil]amino}ciclohexano-1-carboxílico
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.29
Porcentaje de pureza 97%