Learn More
trans-3-(Boc-amino)ciclobutemanetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419208 250 mg 250 miligramos
15409208 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62719.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 167081-37-0 | C10H19NO3 | 201.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 167081-37-0
Fórmula molecular C10H19NO3
Peso molecular (g/mol) 201.27
Número MDL MFCD08166748,MFCD08436074,MFCD09864183
Clave InChI PCPNTJQMXAHNOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl n-3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, tert-butyl cis-3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, 3-boc-amino-cyclobutanemethanol, tert-butyl cis-3-hydroxymethylcyclobutylcarbamate, tert-butyl trans-3-hydroxymethylcyclobutylcarbamate, tert-butyl 3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, cis-1-boc-amino-3-hydroxymethyl cyclobutane, trans-1-boc-amino-3-hydroxymethyl cyclobutane, tert-butyl trans-3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, cis-3-boc-amino-cyclobutanemethanol
PubChem CID 22408683
Nombre IUPAC tert-butilo N-[3-(hidroximetil)ciclobutilo]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(CO)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-(Boc-amino)cyclobutanemethanol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.26
Porcentaje de pureza 97%