Learn More
trans-3-(Benciloximetil)ciclobutanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438678 1 g 1 g
15448678 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62088.03
Solicitar formato a granel o personalizado
trans-3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanol is used as a raw material intermediates for pharmaceutical and chemical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trans-3-(benciloximetil)ciclobutanol se utiliza como materia prima intermedia para productos farmacéuticos y químicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 172324-65-1
Fórmula molecular C12H16O2
Peso molecular (g/mol) 192.26
Número MDL MFCD06657676,MFCD06657677
Clave InChI KVQOEODTOJCIPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cis-3-benzyloxymethylcyclobutanol, trans-3-benzyloxymethylcyclobutanol, trans-3-benzyloxy methyl cyclobutanol, cis-3-benzyloxy methyl cyclobutanol, 1r,3r-3-benzyloxy methyl cyclobutanol, cyclobutanol,3-phenylmethoxy methyl-, cis, 3-benzyloxy methyl cyclobutan-1-ol, 1r,3r-3-benzyloxy methyl cyclobutan-1-ol
PubChem CID 10442570
Nombre IUPAC 3-(fenilmetoximetil)ciclobutan-1-ol
SMILES OC1CC(COCC2=CC=CC=C2)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanol
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.25
Porcentaje de pureza 97%