Learn More
trans-3-(Benziloxicarbonilamino)ciclohexanemetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15447906
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15447906 1 g 1 g
15457906 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15447906 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H62842.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1202411-95-7
Fórmula molecular C15H21NO3
Peso molecular (g/mol) 263.337
Número MDL MFCD09864989
Clave InChI QYHAKPLUUUMEFH-ZIAGYGMSSA-N
Sinónimo benzyl trans-3-hydroxymethylcyclohexylcarbamate, benzyl n-1r,3r-3-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 59401466
Nombre IUPAC bencyl N-[(1R,3R)-3-(hidroximetil)ciclohexil]carbamato
SMILES C1CC(CC(C1)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material trans-3-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanemethanol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.33
Porcentaje de pureza 97%