Learn More
Trans-3-clorhidrato de ácido aminociclohexanecarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447186 1 g 1 g
15457186 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62232.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua, glicerol. Insoluble en etanol, cloroformo.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 862401-49-8
Fórmula molecular C7H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 179.644
Número MDL MFCD11040475
Clave InChI BOUHXQPJYJANEO-KGZKBUQUSA-N
Sinónimo trans-3-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hcl, 1r,3r-3-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, trans-3-aminocyclohexane carboxylic acid hydrochloride, trans-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride
PubChem CID 46172878
Nombre IUPAC ácido (1R,3R)-3-aminociclohexano-1-carboxílico; clorhidrato
SMILES C1CC(CC(C1)N)C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Información de solubilidad Soluble in water,glycerol. Insoluble in ethanol,chloroform
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.64
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-3-Aminocyclohexanecarboxylic acidhydrochloride