Learn More
Ácido trans-3-(4-piridil)acrílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11383077 5 g 5 g
11373077 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13458.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 84228-93-3 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84228-93-3
Fórmula molecular C8H7NO2
Peso molecular (g/mol) 149.149
Número MDL MFCD00040746
Clave InChI SSAYTINUCCRGDR-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo 3-4-pyridyl acrylic acid, trans-3-4-pyridyl acrylic acid, 3-pyridin-4-yl-acrylic acid, 4-pyridineacrylic acid, e-3-pyridin-4-yl acrylic acid, 3-pyridin-4-yl acrylic acid, 2e-3-pyridin-4-ylacrylic acid, 3-4-pyridine acrylic acid, 2e-3-pyridin-4-yl prop-2-enoic acid, e-3-pyridin-4-yl-acrylic acid
PubChem CID 736782
Nombre IUPAC ácido (E)-3-piridin-4-ilprop-2-enoico
SMILES C1=CN=CC=C1C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Punto de fusión 276°C to 280°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1719967
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 97%