Learn More
trans-3,4-dihidro-6-[4-[1-[4-(fenilmetoxi)ciclohexil]-1H-tetrazol-5-il]butoxi]-2(1H)-quinolinona, TRC
Código de producto. 30384400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30384400 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30384400 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44925010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material trans-3,4-Dihydro-6-[4-[1-[4-(phenylmethoxy)cyclohexyl]-1H-t
CAS 87152-97-4
Fórmula molecular C27 H33 N5 O3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H33N5O3/c33-27-16-9-21-18-24(14-15-25(21)28-27)34-17-5-4-8-26-29-30-31-32(26)22-10-12-23(13-11-22)35-19-20-6-2-1-3-7-20/h1-3,6-7,14-15,18,22-23H,4-5,8-13,16-17,19H2,(H,28,33)/t22-,23-
SMILES O=C1CCc2cc(OCCCCc3nnnn3[C@@H]4CC[C@H](CC4)OCc5ccccc5)ccc2N1
Nombre IUPAC 6-[4-[1-(4-fenilmetoxiciclohexil)tetrazol-5-il]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 475.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.2583
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.