Learn More
trans-3,4-Difluoro-4'-(4-n-propilciclohexil)bifenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15452066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452066 1 g 1 g
15462066 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15452066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55359.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85312-59-0
Fórmula molecular C21H24F2
Peso molecular (g/mol) 314.42
Número MDL MFCD09838999
Clave InChI VULXHDGYVHCLLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4-difluorobiphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-propylcyclohexyl phenyl benzene, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, 4-4-propylcyclohexyl-3',4'-difluorobiphenyl, trans-3,4-difluoro-4'-4-n-propylcyclohexyl biphenyl
PubChem CID 612306
Nombre IUPAC 1,2-difluoro-4-[4-(4-propilciclohexil)fenil]benceno
SMILES CCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3,4-Difluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl
Punto de fusión 66°C to 68°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.42
Porcentaje de pureza 97%