Learn More
Ácido trans-3-[4-(Boc-amino)ciclohexil]propiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477906 250 mg 250 miligramos
15467906 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62844.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 204245-65-8 | C14H25NO4 | 271.357 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 204245-65-8
Fórmula molecular C14H25NO4
Peso molecular (g/mol) 271.357
Número MDL MFCD03844590
Clave InChI WCXYTBUDVLMXND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cis-3-4-tert-butoxycarbonylaminocyclohexyl propionic acid, cis-3-4-tert-butoxycarbonylaminocyclohexyl-propionic acid, trans-3-4-tert-butoxycarbonylaminocyclohexyl propionic acid, trans-3-4-tert-butoxycarbonylaminocyclohexyl-propionic acid, 3-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl propanoic acid, 3-trans-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl propanoic acid, wcxytbudvlmxnd-phimtyicsa-n, wcxytbudvlmxnd-xypyzodxsa-n, 3-trans-4-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-propionic acid
PubChem CID 10516274
Nombre IUPAC ácido 3-[4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclohexil]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-[4-(Boc-amino)cyclohexyl]propionic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.35
Porcentaje de pureza 97%