Learn More
trans-3,4-Bis(hidroximetil)-2,2,5,5-tetrametilpirrolidin-1-iloxil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-3,4-Bis(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1 |
| CAS | 229621-07-2 |
| Fórmula molecular | C10 H20 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20NO3/c1-9(2)7(5-12)8(6-13)10(3,4)11(9)14/h7-8,12-13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@H](CO)[C@@H](CO)C(C)(C)N1[O] |
| Nombre IUPAC | [(3R,4R)-4-(hidroximetil)-1-λ ^{1}-oxidanil-2,2,5,5-tetrametilpirrolidin-3-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 202.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.1443 |