Learn More
trans-3,4,5,4'-tetrametoxiestilbeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-3,4,5,4'-Tetramethoxystilbene |
| CAS | 134029-62-2 |
| Fórmula molecular | C18 H20 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | trans-3,4,5,4'-Tetramethoxystilbene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20O4/c1-19-15-9-7-13(8-10-15)5-6-14-11-16(20-2)18(22-4)17(12-14)21-3/h5-12H,1-4H3/b6-5+ |
| SMILES | COc1ccc(\C=C\c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3-trimetoxi-5-[(E)-2-(4-metoxifenil)etenil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 300.349 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.136 |