Learn More
Ácido trans-3-(3-tienil)acrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495967 25 g 25 g
11485967 5 g 5 g
11405977 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25017.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 102696-71-9 | C7H6O2S | 154.183 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102696-71-9
Fórmula molecular C7H6O2S
Peso molecular (g/mol) 154.183
Número MDL MFCD00014535
Clave InChI VYRYYUKILKRGDN-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo 3-3-thienyl acrylic acid, 3-thien-3-ylacrylic acid, 3-thiophen-3-yl acrylic acid, trans-3-3-thienyl acrylic acid, 2e-3-thiophen-3-yl prop-2-enoic acid, e-3-thiophen-3-yl acrylic acid, 3-thiophen-3-yl prop-2-enoic acid, trans-3-3-thienyl acrylic, 2-propenoic acid, 3-3-thienyl-, 2e, 2e-3-3-thienyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 735793
Nombre IUPAC ácido (E)-3-tiofén-3-ilprop-2-enoico
SMILES C1=CSC=C1C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-(3-Thienyl)acrylic acid
Punto de fusión 150°C to 154°C
Cantidad 25 g
Beilstein 112245
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder