Learn More
Ácido trans-3-(3-piridil)acrílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457796 250 g 250 g
11309559 5 g 5 g
11319559 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14747.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19337-97-4 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid is a useful synthetic intermediate. It is also used to prepare aminomethyl benzimidazoles, which acts as an inhibitor of gelatinase B. Further, it is used in the preparation of aminopyridines as antibacterial enoyl acyl carrier protein reductase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido trans-3-(3-piridil)acrílico es una sustancia intermedia sintética útil. También se utiliza para preparar bencimidazoles de aminometilo, que actúan como inhibidor de la gelatinasa B. Además, se utiliza en la preparación de aminopiridinas como inhibidores de reductasa de proteína portadora de enol de acilo antibacteriana.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19337-97-4
Fórmula molecular C8H7NO2
Peso molecular (g/mol) 149.149
Número MDL MFCD00006410
Clave InChI VUVORVXMOLQFMO-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo 3-3-pyridyl acrylic acid, trans-3-3-pyridyl acrylic acid, e-3-pyridin-3-yl acrylic acid, 3-pyridylacrylic acid, 2e-3-pyridin-3-ylacrylic acid, 2e-3-pyridin-3-yl prop-2-enoic acid, 3-pyridin-3-yl acrylic acid, trans-3-3'-pyridyl acrylic acid, 3-3-pyridinyl acrylic acid, 3-pyridinyl-acrylic acid
PubChem CID 776396
Nombre IUPAC ácido (E)-3-piridin-3-ilprop-2-enoico
SMILES C1=CC(=CN=C1)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Punto de fusión 232°C to 235°C
Cantidad 250 g
Beilstein 113290
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 99%