Learn More
Ácido trans-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoro-1-propenil)-2,2-dimetil-ciclopropanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 72748-68-6 |
| Fórmula molecular | C9 H10 Cl F3 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (1R,3S)-rel-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid, trans-(±)-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClF3O2/c1-8(2)4(6(8)7(14)15)3-5(10)9(11,12)13/h3-4,6H,1-2H3,(H,14,15)/b5-3-/t4-,6+/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@H](\C=C(/Cl)\C(F)(F)F)[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1R,3S)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 242.623 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.032 |