Learn More
Ácido trans-3-(2-Cloro-3,3,3-trifluoro-1-propenil)-2,2-dimetil-ciclopropanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30240901
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30240901 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30240901 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC422010250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72748-68-6
Fórmula molecular C9 H10 Cl F3 O2
Peso molecular (g/mol) 242.623
Sinónimo (1R,3S)-rel-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid, trans-(±)-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid;
Nombre IUPAC (1R,3S)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enilo]-2,2-dimetilciclopropano-1-ácido carboxílico
SMILES CC1(C)[C@H](\C=C(/Cl)\C(F)(F)F)[C@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClF3O2/c1-8(2)4(6(8)7(14)15)3-5(10)9(11,12)13/h3-4,6H,1-2H3,(H,14,15)/b5-3-/t4-,6+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.032