Learn More
trans-2-Undecanal, 95 %, resto principalmente isómero-cis
Código de producto. 11382516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382516 5 g 5 g
11392516 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06437.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53448-07-0
Fórmula molecular C11H20O
Peso molecular (g/mol) 168.28
Número MDL MFCD00014680
Clave InChI PANBRUWVURLWGY-MDZDMXLPSA-N
Sinónimo trans-2-undecenal, 2-undecenal, e-undec-2-enal, e-2-undecenal, 2-undecenal, 2e, 2-undecen-1-al, 2e-2-undecenal, trans-2-undecen-1-al, 2-undecenal, e, unii-fnp3s9mg30
PubChem CID 5283356
Nombre IUPAC (E)-undec-2-anal
SMILES CCCCCCCCC=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Undecenal
Densidad 0.844
Punto de ebullición 115°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Notas del porcentaje del ensayo Resto de isómero principalmente cis
Índice de refracción 1.457
Cantidad 5 g
Beilstein 1762239
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.28
Porcentaje de pureza 95%